Dioctylzinndichlorid ≥95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41738.06 41738.14 41738.22
41738.06EA 60.4 EUR InStock
41738.06 41738.14 41738.22
Dioctylzinndichlorid ≥95%
Dioctylzinndichlorid
Purity: 95% CAS No.: 3542-36-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2SnCl2 Formula Weight: 416.04 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 175°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00018091
Formel: C₁₆H₃₄Cl₂Sn
Siedepunkt: 175 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 44…48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018091
CAS-Nummer: 3542-36-7
EINECS: 222-583-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge