Dibutylzinnoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183083-100G 183083-500G
SIAL183083-100GEA 57.5 EUR InStock
SIAL183083-100G SIAL183083-500G
Dibutylzinnoxid, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinnoxid
Formel: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001992
CAS-Nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge