Dioctylzinnoxid
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
71193.14 71193.22 71193.36
71193.14EA 27.3 EUR InStock
71193.14 71193.22 71193.36
Dioctylzinnoxid
Dioctylzinnoxid
CAS No.: 870-08-6 Molecular Formula: (C8H17)2SnO Formula Weight: 361.14 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 245-248° dec. MDL No.: MFCD00013839
Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.16 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 245…248 °C (Zers.)
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013839
CAS-Nummer: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Packung VE Katalognummer Menge
Glass bottle for solids 25 g 71193.14
Hersteller-Artikelnummer:: 71193.14
Lokale Artikelnummer:: ALFA71193.14
Glass bottle for solids 100 g 71193.22
Hersteller-Artikelnummer:: 71193.22
Lokale Artikelnummer:: ALFA71193.22
Glass bottle for solids 500 g 71193.36
Hersteller-Artikelnummer:: 71193.36
Lokale Artikelnummer:: ALFA71193.36
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..