Dioctylzinnoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03544.0100 8.03544.0025
8.03544.0100EA 146 EUR InStock
8.03544.0100 8.03544.0025
Dioctylzinnoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dioctylzinnoxid
Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.16 g/mol
Siedepunkt: 230
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013839
CAS-Nummer: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 361.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Ignition Point 100 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge