Chlortriethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235067-25G 235067-5G
SIAL235067-25GEA 130 EUR InStock
SIAL235067-25G SIAL235067-5G
Chlortriethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortriethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 144
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000507
CAS-Nummer: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge