Trioctylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SILS20500.10 SILS20500.25 SILS20500.100 S20500-25G
SILNSILS20500.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS20500.10 SILNSILS20500.25 SILNSILS20500.100 FLUOS20500-25G
Trioctylsilan
Trioctylsilan
Formel: C₂₄H₅₂Si
MW: 368.76 g/mol
MDL Number: MFCD00053812
CAS-Nummer: 18765-09-8
EINECS: 242-559-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..