Diphenylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229202-25G 229202-5G
SIAL229202-25GEA 110 EUR InStock
SIAL229202-25G SIAL229202-5G
Diphenylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Diphenylzinndichlorid
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
MDL Number: MFCD00000516
CAS-Nummer: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge