Chlortriphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SILS20525.5 SILS20525.25 SILS20525.100
SILNSILS20525.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS20525.5 SILNSILS20525.25 SILNSILS20525.100
Chlortriphenylsilan
Chlortriphenylsilan
Formel: C₁₈H₁₅ClSi
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…95 °C
Dichte: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000496
CAS-Nummer: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge