Fentinfluorid
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39600.03 39600.06
39600.03EA 39.6 EUR InStock
39600.03 39600.06
Fentinfluorid
Fentinfluorid
CAS No.: 379-52-2 Molecular Formula: (C6H5)3SnF Formula Weight: 368.99 Physical Form: Powder Melting Point: 281° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015356
Formel: C₁₈H₁₅FSn
MW: 369.03 g/mol
Melting Pt: >281 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015356
CAS-Nummer: 379-52-2
EINECS: 206-833-8
UN: 3146
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge