1,1,2,2-Tetraphenyldisilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS16359.1 SILS16359.5
SILNSILS16359.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS16359.1 SILNSILS16359.5
1,1,2,2-Tetraphenyldisilan
1,1,2,2-Tetraphenyldisilane
Formel: C₂₄H₂₂Si₂
MDL Number: MFCD00093170
CAS-Nummer: 16343-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge