Hexaphenyldisilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SILS09750.1 SILS09750.5 SILS09750.25
SILNSILS09750.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS09750.1 SILNSILS09750.5 SILNSILS09750.25
Hexaphenyldisilan
Hexaphenyldisilane
Formel: C₃₆H₃₀Si₂
MW: 518.81 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039558
CAS-Nummer: 1450-23-3
EINECS: 215-913-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge