Bismut(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401072-100G 401072-25G
SIAL401072-100GEA 338 EUR InStock
SIAL401072-100G SIAL401072-25G
Bismut(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)bromid
Formel: BiBr₃
MW: 448.69 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 218
Dichte: 5.72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01299
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge