Bismut(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
004113-100G 004113-500G
FLUO004113-100GEA 254 EUR InStock
FLUO004113-100G FLUO004113-500G
Bismut(III)fluorid
Bismut(III)fluorid
Formel: BiF₃
MW: 265.98 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 150.9…151.9 °C
Dichte: 3.7 g/cm³ (160 °C)
MDL Number: MFCD00010893
CAS-Nummer: 7787-61-3
EINECS: 232-124-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01305
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge