Bismut(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223891-100G 223891-500G
SIAL223891-100GEA 74.9 EUR InStock
SIAL223891-100G SIAL223891-500G
Bismut(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Siedepunkt: 1890
Melting Pt: 825
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge