Trimethylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 31.4 EUR InStock
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Trimethylphosphat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphat
Formel: C₃H₉O₄P
Siedepunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008348
CAS-Nummer: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge