Trimethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132195-1KG 132195-250G
SIAL132195-1KGEA 233 EUR InStock
SIAL132195-1KG SIAL132195-250G
Trimethylphosphat, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphat
Formel: C₃H₉O₄P
Siedepunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008348
CAS-Nummer: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge