Trimethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
240907-100G 240907-25G
SIAL240907-100GEA 74.6 EUR InStock
SIAL240907-100G SIAL240907-25G
Trimethylphosphit, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphit
Formel: C₃H₉O₃P
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –77,8 °C
Dichte: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 50 °C
MDL Number: MFCD00008350
CAS-Nummer: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge