Tributylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
247049-100G 247049-500G
SIAL247049-100GEA 96.8 EUR InStock
SIAL247049-100G SIAL247049-500G
Tributylphosphin, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphin
Formel: C₁₂H₂₇P
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 0,8165 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40 °C
MDL Number: MFCD00009462
CAS-Nummer: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge