Trioctylphosphin tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15744.AC L15744.AE AB171874.0100 L15744.AP
L15744.ACEA 56.4 EUR InStock
L15744.AC L15744.AE ABCRAB171874.0100 L15744.AP
Trioctylphosphin tech. 90%, technische Qualität
Trioctylphosphin
Purity: 90% CAS No.: 4731-53-7 Molecular Formula: C24H51P Formula Weight: 370.65 Flash Point: 147°(296°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Garlic-like Boiling Point: 240°/10mm Beilstein Reference: 1776995 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00015298
Formel: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 48
Dichte: 0.831
Flash-Pt: 147 °C (296 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015298
CAS-Nummer: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge