Tetramethylammoniumtetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
007410-25G 007410-100G 007410-250G
FLUO007410-25GEA 104 EUR InStock
FLUO007410-25G FLUO007410-100G FLUO007410-250G
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₄H₁₂BF₄N
Melting Pt: 418 °C
MDL Number: MFCD00011745
CAS-Nummer: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge