Tetramethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
195758-100G 195758-500G
SIAL195758-100GEA 34.2 EUR InStock
SIAL195758-100G SIAL195758-500G
Tetramethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium bromide
Formel: C₄H₁₂BrN
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011626
CAS-Nummer: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge