Tetrapropylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225568-100G 225568-500G
SIAL225568-100GEA 66.5 EUR InStock
SIAL225568-100G SIAL225568-500G
Tetrapropylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammoniumbromid
Formel: C₁₂H₂₈BrN
MW: 266.27 g/mol
Melting Pt: 265…274 °C
MDL Number: MFCD00011840
CAS-Nummer: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge