Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007313-100G 007313-25G
FLUO007313-100GEA 119 EUR InStock
FLUO007313-100G FLUO007313-25G
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Melting Pt: 62…63 °C
MDL Number: MFCD00149981
CAS-Nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge