Tetramethylammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235946-100G 235946-25G
SIAL235946-100GEA 115 EUR InStock
SIAL235946-100G SIAL235946-25G
Tetramethylammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumiodid
Formel: C₄H₁₂IN
MW: 201.05 g/mol
Melting Pt: 300
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011629
CAS-Nummer: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09364
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge