Dichlor(phenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D71984-100G D71984-500G
SIALD71984-100GEA 53.8 EUR InStock
SIALD71984-100G SIALD71984-500G
Dichlor(phenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Dichlor(phenyl)phosphin
Formel: C₆H₅Cl₂P
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000528
CAS-Nummer: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
UN: 2798
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge