Triphenylarsin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L03616.06 L03616.14
L03616.06EA 31.3 EUR InStock
L03616.06 L03616.14
Triphenylarsin ≥97%
Triphenylarsin
Purity: 97% CAS No.: 603-32-7 Molecular Formula: C18H15As Formula Weight: 306.24 Flash Point: 265°(509°F) Melting Point: 58-62° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 1842037 UN No.: 3465 MDL No.: MFCD00002994
Formel: C₁₈H₁₅As
Dichte: 1,306 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002994
CAS-Nummer: 603-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge