Ammoniumcarbonat, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
0305-1KGEA 137 EUR InStock
0305-1KG 0305-2.5KG
Ammoniumcarbonat, ultrarein
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Melting Pt: 58
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NH3) >30%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) <0.0005%
Insolubles <0.005%
Iron <0.0005%
Non-volatile Matter <0.01%
Sulphur Compounds <0.002%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge