Ammoniumnitrat, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
15198.3600 15198.5600 15198.1600 15198.2600
KRAF15198.3600EA 60.8 EUR InStock
KRAF15198.3600 KRAF15198.5600 KRAF15198.1600 KRAF15198.2600
Ammoniumnitrat, reinst
Ammoniumnitrat
Formel: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 169
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge