Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumnitrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15199.1600 15199.3600 15199.5600
KRAF15199.1600EA 42.7 EUR InStock
KRAF15199.1600 KRAF15199.3600 KRAF15199.5600
Ammoniumnitrat analytisches Reagens
Ammoniumnitrat


Formel: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 169
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge