Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumperoxodisulfat (APS), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A7460-100G A7460-500G
SIALA7460-100GEA 206 EUR InStock
SIALA7460-100G SIALA7460-500G
Ammoniumperoxodisulfat (APS), Sigma-Aldrich®
Ammoniumperoxodisulfat (APS)


Formel: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Melting Pt: 120
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=5a53ba780c5e56a01138d090441498f23e173f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge