Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumthiocyanat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15200.3600 15200.5600 15200.2600 15200.4600 15200.6600
KRAF15200.3600EA 69.5 EUR InStock
KRAF15200.3600 KRAF15200.5600 KRAF15200.2600 KRAF15200.4600 KRAF15200.6600
Ammoniumthiocyanat, reinst
Ammoniumthiocyanat


Formel: NH₄SCN
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge