Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A4418-100G A4418-1KG A4418-500G A4418-5KG
SIALA4418-100GEA 42.1 EUR InStock
SIALA4418-100G SIALA4418-1KG SIALA4418-500G SIALA4418-5KG
Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Melting Pt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge