Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tellurtetrachlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205338-100G 205338-25G 205338-5G
SIAL205338-100GEA 712 EUR InStock
SIAL205338-100G SIAL205338-25G SIAL205338-5G
Tellurtetrachlorid, Sigma-Aldrich®
Tellurtetrachlorid


Formel: Cl₄Te
MW: 269.41 g/mol
Siedepunkt: 380
Melting Pt: 224
Dichte: 3.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011262
CAS-Nummer: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09279
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge