Thionylchlorid 99.7%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
382662500 382660010 382660025
382662500.EA 40.1 EUR InStock
382662500. 382660010. 382660025.
Thionylchlorid 99.7%
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Siedepunkt: 76
Melting Pt: –105 °C
Dichte: 1.64 g/cm³
MDL Number: MFCD00011449
CAS-Nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8 I
Merck Index: 12,09485
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge