Thionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
230464-100ML 230464-1L 230464-5ML
SIAL230464-100MLEA 49.3 EUR InStock
SIAL230464-100ML SIAL230464-1L SIAL230464-5ML
Thionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
MW: 118.97 g/mol
Siedepunkt: 76
Melting Pt: –104.5 °C
Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011449
CAS-Nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8 I
Merck Index: 12,09485
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge