(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002323-25G 002323-100G
FLUO002323-25GEA 145 EUR InStock
FLUO002323-25G FLUO002323-100G
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Formel: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Dichte: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000363
CAS-Nummer: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge