Diallyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W202800-100G-K W202800-1KG-K W202800-5KG-K
SIALW202800-100G-KEA 117 EUR InStock
SIALW202800-100G-K SIALW202800-1KG-K SIALW202800-5KG-K
Diallyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Diallyldisulfid
Formel: C₆H₁₀S₂
MW: 146.28 g/mol
Siedepunkt: 198
Dichte: 1.0237 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008656
CAS-Nummer: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge