Dimethylsulfoxid 99.8+%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
295520010 295522500 295520025 295520250
ACRO295520010EA 78.9 EUR InStock
ACRO295520010 ACRO295522500 ACRO295520025 ACRO295520250
Dimethylsulfoxid 99.8+%, reinst
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 18,4 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Acidity ≤0.04 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge