Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
D2438-50ML D2438-5X10ML
SIALD2438-50MLEA 182 EUR InStock
SIALD2438-50ML SIALD2438-5X10ML
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Melting Pt: 18.5
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge