Dimethylsulfoxid ≥99,7%, Hybri-Max™, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
D2650-100ML D2650-5X10ML D2650-5X5ML
SIALD2650-100MLEA 311 EUR InStock
SIALD2650-100ML SIALD2650-5X10ML SIALD2650-5X5ML
Dimethylsulfoxid ≥99,7%, Hybri-Max™, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Siedepunkt: 189
Melting Pt: 18.5
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..