Thiodiglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
166782-500G 166782-100G
SIAL166782-500GEA 49.5 EUR InStock
SIAL166782-500G SIAL166782-100G
Thiodiglycol, Sigma-Aldrich®
Thiodiglycol
Formel: S(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
CAS-Nummer: 111-48-8
EINECS: 203-874-3
Merck Index: 12,09466
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ad1d0271b8a40084a5753c4df7774ab45bb720&vid=28ad1d0271b8a40084a5753c4df7774ab45bb720&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge