Diethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
107247-100ML 107247-5ML
SIAL107247-100MLEA 159 EUR InStock
SIAL107247-100ML SIAL107247-5ML
Diethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Diethylsulfid
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90.19 g/mol
Siedepunkt: 92
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 0.837 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009270
CAS-Nummer: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN: 2375
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03885
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge