Dimethyltrisulfid 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
415030050 415030250
ACRO415030050EA 62.5 EUR InStock
ACRO415030050 ACRO415030250
Dimethyltrisulfid 98+%
Dimethyltrisulfid
Formel: C₂H₆S₃
Melting Pt: –68 °C
Flash-Pt: 52 °C
MDL Number: MFCD00039808
CAS-Nummer: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge