Diphenyldisulfid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
173710500 173712500
ACRO173710500EA 42.7 EUR InStock
ACRO173710500 ACRO173712500
Diphenyldisulfid 99%
Diphenyldisulfid
Formel: C₁₂H₁₀S₂
Siedepunkt: 191…192 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 58…61 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
MDL Number: MFCD00003065
CAS-Nummer: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge