Diphenyldisulfid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12586.18 A12586.30
A12586.18EA 40.5 EUR InStock
A12586.18 A12586.30
Diphenyldisulfid ≥98%
Diphenyldisulfid
Purity: 98% CAS No.: 882-33-7 Molecular Formula: C12H10S2 Formula Weight: 218.34 Odour: Unpleasant Melting Point: 58-62° Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 639794 MDL No.: MFCD00003065
Formel: C₁₂H₁₀S₂
Siedepunkt: 310 °C
Melting Pt: 58…62 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003065
CAS-Nummer: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3335
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge