Diphenyldisulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002923-100G 002923-25G
FLUO002923-100GEA 134 EUR InStock
FLUO002923-100G FLUO002923-25G
Diphenyldisulfid
Diphenyldisulfid
Formel: C₁₂H₁₀S₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…60 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (64.9 °C)
MDL Number: MFCD00003065
CAS-Nummer: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3335
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge