Diphenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P35316-100G P35316-25G
SIALP35316-100GEA 110 EUR InStock
SIALP35316-100G SIALP35316-25G
Diphenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Diphenylsulfid
Formel: C₁₂H₁₀S
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003064
CAS-Nummer: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge