Iodmonobromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
224847-250G 224847-50G
SIAL224847-250GEA 266 EUR InStock
SIAL224847-250G SIAL224847-50G
Iodmonobromid, Sigma-Aldrich®
Iodmonobromid
Formel: IBr
MW: 206.81 g/mol
Siedepunkt: 116
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 4.41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011353
CAS-Nummer: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05038
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge