2-Nitroimidazol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
187572500 187570010
ACRO187572500EA 94.8 EUR InStock
ACRO187572500 ACRO187570010
2-Nitroimidazol 98%
2-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Melting Pt: 287 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005185
CAS-Nummer: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤0.1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge