Imidazol
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
26081.01 26081.02
SERA26081.01EA 51.8 EUR InStock
SERA26081.01 SERA26081.02
Imidazol
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 89…90 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=ddb38a8e40ebda2af69627b5ed326af620745f06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge